Ladies sweat jacket, Acode® Basecamp
Leverandør: FRISTADS KANSAS
Om denne vare
Double-face sweat jacket made from 80% cotton and 20% polyester.
- Red contrast colour at collar and zip pullers
- Two front pockets, one breast pocket with zip
- Cuffs and hem in rib with elastane
- Tapered waist
Weight: 320 g/m²
15 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Double-face sweat jacket made from 80% cotton and 20% polyester.
- Red contrast colour at collar and zip pullers
- Two front pockets, one breast pocket with zip
- Cuffs and hem in rib with elastane
- Tapered waist
Weight: 320 g/m²
Specifications for Product Family
Specifikationer
- Catalog No:
- KWIN110170543S
- KWIN110170543M
- KWIN110170543L
- KWIN110170543XL
- KWIN1101705432XL
- KWIN110170940S
- KWIN110170940M
- KWIN110170940L
- KWIN110170940XL
- KWIN1101709402XL
- KWIN110170941S
- KWIN110170941M
- KWIN110170941L
- KWIN110170941XL
- KWIN1101709412XL
- Outfit applikationer:
- General Purpose
- General Purpose
- General Purpose
- General Purpose
- General Purpose
- General Purpose
- General Purpose
- General Purpose
- General Purpose
- General Purpose
- General Purpose
- General Purpose
- General Purpose
- General Purpose
- General Purpose
- Køn:
- For kvinder
- For kvinder
- For kvinder
- For kvinder
- For kvinder
- For kvinder
- For kvinder
- For kvinder
- For kvinder
- For kvinder
- For kvinder
- For kvinder
- For kvinder
- For kvinder
- For kvinder
- Sleeve or leg length:
- Long
- Long
- Long
- Long
- Long
- Long
- Long
- Long
- Long
- Long
- Long
- Long
- Long
- Long
- Long
- Lukkestørrelse:
- Med lynlås
- Med lynlås
- Med lynlås
- Med lynlås
- Med lynlås
- Med lynlås
- Med lynlås
- Med lynlås
- Med lynlås
- Med lynlås
- Med lynlås
- Med lynlås
- Med lynlås
- Med lynlås
- Med lynlås
- Stof:
- 80% cotton and 20% polyester
- 80% cotton and 20% polyester
- 80% cotton and 20% polyester
- 80% cotton and 20% polyester
- 80% cotton and 20% polyester
- 80% cotton and 20% polyester
- 80% cotton and 20% polyester
- 80% cotton and 20% polyester
- 80% cotton and 20% polyester
- 80% cotton and 20% polyester
- 80% cotton and 20% polyester
- 80% cotton and 20% polyester
- 80% cotton and 20% polyester
- 80% cotton and 20% polyester
- 80% cotton and 20% polyester
- Vægt:
- 320 g/m²
- 320 g/m²
- 320 g/m²
- 320 g/m²
- 320 g/m²
- 320 g/m²
- 320 g/m²
- 320 g/m²
- 320 g/m²
- 320 g/m²
- 320 g/m²
- 320 g/m²
- 320 g/m²
- 320 g/m²
- 320 g/m²
Specifikationer
Product Family Options
Produktinformation
- FarveTøj størrelseTilgængelighedPrice
- Specifikationer:
More
Specifications
Cat. No.KWIN110170543SOutfit applikationerGeneral PurposeKønFor kvinderSleeve or leg lengthLongLukkestørrelseMed lynlåsStof80% cotton and 20% polyesterVægt320 g/m² - Specifikationer:
More
Specifications
Cat. No.KWIN110170543MOutfit applikationerGeneral PurposeKønFor kvinderSleeve or leg lengthLongLukkestørrelseMed lynlåsStof80% cotton and 20% polyesterVægt320 g/m² - Specifikationer:
More
Specifications
Cat. No.KWIN110170543LOutfit applikationerGeneral PurposeKønFor kvinderSleeve or leg lengthLongLukkestørrelseMed lynlåsStof80% cotton and 20% polyesterVægt320 g/m² - Specifikationer:
More
Specifications
Cat. No.KWIN110170543XLOutfit applikationerGeneral PurposeKønFor kvinderSleeve or leg lengthLongLukkestørrelseMed lynlåsStof80% cotton and 20% polyesterVægt320 g/m² - Specifikationer:
More
Specifications
Cat. No.KWIN1101705432XLOutfit applikationerGeneral PurposeKønFor kvinderSleeve or leg lengthLongLukkestørrelseMed lynlåsStof80% cotton and 20% polyesterVægt320 g/m² - Specifikationer:
More
Specifications
Cat. No.KWIN110170940SOutfit applikationerGeneral PurposeKønFor kvinderSleeve or leg lengthLongLukkestørrelseMed lynlåsStof80% cotton and 20% polyesterVægt320 g/m² - Specifikationer:
More
Specifications
Cat. No.KWIN110170940MOutfit applikationerGeneral PurposeKønFor kvinderSleeve or leg lengthLongLukkestørrelseMed lynlåsStof80% cotton and 20% polyesterVægt320 g/m² - Specifikationer:
More
Specifications
Cat. No.KWIN110170940LOutfit applikationerGeneral PurposeKønFor kvinderSleeve or leg lengthLongLukkestørrelseMed lynlåsStof80% cotton and 20% polyesterVægt320 g/m² - Specifikationer:
More
Specifications
Cat. No.KWIN110170940XLOutfit applikationerGeneral PurposeKønFor kvinderSleeve or leg lengthLongLukkestørrelseMed lynlåsStof80% cotton and 20% polyesterVægt320 g/m² - Specifikationer:
More
Specifications
Cat. No.KWIN1101709402XLOutfit applikationerGeneral PurposeKønFor kvinderSleeve or leg lengthLongLukkestørrelseMed lynlåsStof80% cotton and 20% polyesterVægt320 g/m² - Specifikationer:
More
Specifications
Cat. No.KWIN110170941SOutfit applikationerGeneral PurposeKønFor kvinderSleeve or leg lengthLongLukkestørrelseMed lynlåsStof80% cotton and 20% polyesterVægt320 g/m² - Specifikationer:
More
Specifications
Cat. No.KWIN110170941MOutfit applikationerGeneral PurposeKønFor kvinderSleeve or leg lengthLongLukkestørrelseMed lynlåsStof80% cotton and 20% polyesterVægt320 g/m² - Specifikationer:
More
Specifications
Cat. No.KWIN110170941LOutfit applikationerGeneral PurposeKønFor kvinderSleeve or leg lengthLongLukkestørrelseMed lynlåsStof80% cotton and 20% polyesterVægt320 g/m² - Specifikationer:
More
Specifications
Cat. No.KWIN110170941XLOutfit applikationerGeneral PurposeKønFor kvinderSleeve or leg lengthLongLukkestørrelseMed lynlåsStof80% cotton and 20% polyesterVægt320 g/m² - Specifikationer:
More
Specifications
Cat. No.KWIN1101709412XLOutfit applikationerGeneral PurposeKønFor kvinderSleeve or leg lengthLongLukkestørrelseMed lynlåsStof80% cotton and 20% polyesterVægt320 g/m²