Orders LinkContactUsLinkComponent
Container, EUROBOX
Container, EUROBOX
Leverandør:   ZARGES LEICHTBAU
Container, EUROBOX
Leverandør:  ZARGES LEICHTBAU
Certifikater
Container, EUROBOX
Container, EUROBOX
4 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Aluminium, with lid.
  • Lid with stainless steel hinges and holding straps
  • Blue stacking corners ensure safe stacking
  • Corner beads for additional dimensional stability
Eurobox has high resistance against corrosion due to stainless steel fittings. The peripheral foamed seal in the lid protects against dust and splash water.
Product Family Options
Produktinformation
  • Kapacitet
    Model
    B×D×H
    Tilgængelighed
    Price
  • 27 L
    With one handle on lid
    400×300×340 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 2.210,00 kr
    2.210,00 kr
    1 * 1 Items
       2.210,00 kr
  • 60 L
    with two handles
    600×400×340 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 2.990,00 kr
    2.990,00 kr
    1 * 1 Items
       2.990,00 kr
  • 239 L
    with two handles
    800×600×610 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 5.250,00 kr
    5.250,00 kr
    1 * 1 Items
       5.250,00 kr
  • 414 L
    with two handles
    1200×800×510 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 9.350,00 kr
    9.350,00 kr
    1 * 1 Items
       9.350,00 kr