Orders LinkContactUsLinkComponent
Analytical HPLC columns, Microsorb™ Si
Analytical HPLC columns, Microsorb™ Si
Leverandør:   VARIAN
Analytical HPLC columns, Microsorb™ Si
Leverandør:  VARIAN
Certifikater
Analytical HPLC columns, Microsorb™ Si
3 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Microsorb™ Silica is ideal for the separation of low molecular weight compounds that dissolve in organic solvents. Separations on silica columns depend upon the difference in orientation, type and number of functional groups associated with the compounds in the sample.
Product Family Options
Produktinformation
  • Kolonne form
    Porestørrelse
    Partikelstørrelse
    Ø indv.
    Længde
    Tilgængelighed
    Price
  • Analytisk
    100 Å
    3 µm
    4,60 mm
    100 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 9.100,00 kr
    9.100,00 kr
    1 * 1 Items
       9.100,00 kr
  • Analytisk
    100 Å
    5 µm
    4,60 mm
    150 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items
  • Analytisk
    100 Å
    5 µm
    4,60 mm
    250 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 10.260,00 kr
    10.260,00 kr
    1 * 1 Items
       10.260,00 kr