Orders LinkContactUsLinkComponent
Microfiber string mops, M-Zone MegaSorb™
Microfiber string mops, M-Zone MegaSorb™
   Bæredygtige muligheder
Leverandør:   MICRONOVA
Microfiber string mops, M-Zone MegaSorb™
Leverandør:  MICRONOVA
   Bæredygtige muligheder
Certifikater
Microfiber string mops, M-Zone MegaSorb™
3 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
A highly absorbent mop that combines the cleaning efficiency of microfibre with the ease of a looped string mop. The tufted strands are comprised of polyester and nylon filaments, designed to pick up liquids and tiny particles in controlled and critical environments.
  • Highly absorbent and low-linting
  • Polyester and nylon tufted microfibre tubes
  • Picks up tiny particles where cotton fibres just roll over
  • White microfibre option includes an additional scrubbing band
  • Use with MH-1 handle or QDMH-1 MicroMop adapter with SSU series handles
  • Compatible with alcohol and strong disinfectants
  • Launderable for reuse
  • Autoclavable
The M-Zone™ MegaSorb™ Microfibre String Mop features distinctive microfiber tubes with tufted strands made of polyester and nylon filaments, 30 times smaller than cotton fibres, that work to pick up tiny particles.
Specifications for Product Family
Specifikationer
  • Catalog No:
  • MICRJZMZCRMS-10
  • MICRMZCRMS-10IR
  • 129-0619
  • Environmentally Preferable:
  • Reduktion af affald
  • Reduktion af affald
Specifikationer
Product Family Options
Mop heads
Produktinformation
  • Farve
    Materiale
    Tilgængelighed
    Price
  • MICRJZMZCRMS-10
    MegaSorb™ mop head, 10 oz., bulk pack
    MegaSorb™ mop head, 10 oz., bulk pack
    blå
    Mikrofiber
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 297,00 kr
    297,00 kr
    1 * 1 Items
       297,00 kr
    Specifikationer:
      Reduktion af affald
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MICRJZMZCRMS-10
    Environmentally Preferable
    Reduktion af affald
      Reduktion af affald
  • MICRMZCRMS-10IR
    MegaSorb™ mop head, 10 oz., irradiated
    MegaSorb™ mop head, 10 oz., irradiated
    hvid
    Microcon blue vinyl
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 12 Items
    1 * 12 Items - 1.860,00 kr
    1.860,00 kr
    1 * 12 Items
       1.860,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MICRMZCRMS-10IR
    Environmentally Preferable
  • 129-0619
    MegaSorb™ mop head, 12 oz.
    MegaSorb™ mop head, 12 oz.
    hvid
    Mikrofiber
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 12 Items
    1 * 12 Items - 4.680,00 kr
    4.680,00 kr
    1 * 12 Items
       4.680,00 kr
    Specifikationer:
      Reduktion af affald
    More
    Specifications
    Cat. No.
    129-0619
    Environmentally Preferable
    Reduktion af affald
      Reduktion af affald
Accessories
Produktinformation
  • Katalog #
    Længde
    Tilgængelighed
    Price
  • MicroMop® handle, Fibreglass
    MicroMop® handle, Fibreglass
    MICRMHC-1
    1524 mm
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 579,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • MicroMop® Adapter
    MicroMop® Adapter
    129-0170
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 1.260,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Længde
    Materiale
    Tilgængelighed
    Price
  • Håndtag, teleskopisk, rustfrit stål, Længde 965-1830 mm
    Håndtag, teleskopisk, rustfrit stål, Længde 965-1830 mm
    129-0551
    965 - 1829 mm
    Rustfrit stål 304
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 2.870,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Længde
    Tilgængelighed
    Price
  • MicroMop® Håndtag, Fiberglas/PP, Længde 1626 mm
    MicroMop® Håndtag, Fiberglas/PP, Længde 1626 mm
    129-0165
    1626 mm
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 686,00 kr