Orders LinkContactUsLinkComponent
Single channel pipettes, variable volume
Single channel pipettes, variable volume
Leverandør:   Hach
Single channel pipettes, variable volume
Leverandør:  Hach
Certifikater
Single channel pipettes, variable volume
Single channel pipettes, variable volume
2 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
These piston pipettes are handy, general-purpose microliter pipettes for transferring exact volumes of liquid. They operate on the principle of air expulsion, making use of disposable tips. The volume that is to be pipetted is shown in a clearly visible display on the pipette handle.
  • Fitted with mechanical tip ejector system to prevent possible contamination
  • Pipette is operated by means of the push button at the end of the handle
  • Factory calibrated; no recalibration is needed for routine use
Product Family Options
Produktinformation
  • Volumen
    Tilgængelighed
    Price
  • 0,2 - 1 ml
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 4.610,00 kr
    4.610,00 kr
    1 * 1 Items
       4.610,00 kr
  • 1 - 5 ml
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 5.510,00 kr
    5.510,00 kr
    1 * 1 Items
       5.510,00 kr
Pipette set
Produktinformation
  • Katalog #
    Beskrivelse
    Tilgængelighed
    Price
  • Incl. one BBP065 pipette (1,0 - 5,0 ml) with 75 tips and one BBP078 pipette (0,2 - 1,0 ml) with 100 tips
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Each
    1 * 1 Each - 6.950,00 kr
    6.950,00 kr
    1 * 1 Each
       6.950,00 kr
Accessories
Produktinformation
  • Katalog #
    Volumen
    Til brug med
    Pakket
    Tilgængelighed
    Price
  • HACHLYW788
    200 - 1000 µl
    Single channel pipettes BBP078 (0,2 - 1 ml) and BBP163 (1 ml)
    1000 per pack
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1.000 Items - 3.640,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Volumen
    Til brug med
    Pakket
    Tilgængelighed
    Price
  • HACHBBP079
    200 - 1000 µl
    Single channel pipettes BBP078 and BBP163 (0,2 - 1 ml)
    100 per pack
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 Items - 457,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Volumen
    Til brug med
    Pakket
    Tilgængelighed
    Price
  • HACHBBP072
    1000 - 5000 µl
    Pipette tips (1 - 5 ml) for BBP065, BBP164 and BBP087
    100 per pack
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 Items - 695,00 kr