Orders LinkContactUsLinkComponent
Heating tapes, HSS
Heating tapes, HSS
Leverandør:   HORST
Heating tapes, HSS
Leverandør:  HORST
Certifikater
Heating tapes, HSS
7 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
The flexible heating conductor comes with an additional protective braid. Glass yarn insulation of the heating cable is ideal for use in places where very small winding radii are required.
  • Nominal temperature: 450 °C
  • Nominal voltage: 230 V
  • Diameter: 3,5 to 4,5 mm
Product Family Options
Produktinformation
  • Tilgængelighed
    Price
  • HORS020901
    Heating tape HSS, 0,6 m length, 75 W
    Heating tape HSS, 0,6 m length, 75 W
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 965,00 kr
    965,00 kr
    1 * 1 Items
       965,00 kr
  • HORS020902
    Heating tape HSS, 1 m length, 100 W
    Heating tape HSS, 1 m length, 100 W
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 m
    1 * 1 m - 623,00 kr
    623,00 kr
    1 * 1 m
       623,00 kr
  • HORS020903
    Heating tape HSS, 2 m length, 250 W
    Heating tape HSS, 2 m length, 250 W
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 978,00 kr
    978,00 kr
    1 * 1 Items
       978,00 kr
  • HORS020904
    Heating tape HSS, 3 m length, 350 W
    Heating tape HSS, 3 m length, 350 W
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1.190,00 kr
    1.190,00 kr
    1 * 1 Items
       1.190,00 kr
  • HORS020905
    Heating tape HSS, 4 m length, 500 W
    Heating tape HSS, 4 m length, 500 W
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items
  • HORS020906
    Heating tape HSS, 5 m length, 600 W
    Heating tape HSS, 5 m length, 600 W
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items
  • HORS020907
    Heating tape HSS, 6 m length, 750 W
    Heating tape HSS, 6 m length, 750 W