ContactUsLinkComponent
Nitrilotriacetate 1000 mg/l i vand enkeltelement standard til ionkromatografi
Nitrilotriacetate 1000 mg/l i vand enkeltelement standard til ionkromatografi
Katalog # 84983.180
Leverandør:  VWR Chemicals
CAS nummer:  
undefined
Nitrilotriacetate 1000 mg/l i vand enkeltelement standard til ionkromatografi
Katalog # 84983.180
Leverandør:  VWR Chemicals
CAS nummer:  
Specifikationer
  • Koncentration:
    1000 mg/l
  • Matrice:
    H₂O
  • Pakning:
    Plastic bottle
  • Pakn:
    100 mL
  • Beskrivelse:
    Nitrilotriacetat standard løsning
Specifikationer
Om denne vare
Certifications: Traceable to NIST. Manufactured and tested in ISO 17034 / ISO 17025 accredited facilities. Supplied with Certificate of Analysis.