Orders LinkContactUsLinkComponent
Bone cutting forceps, Aesculap®
Bone cutting forceps, Aesculap®
Leverandør:   Aesculap
Bone cutting forceps, Aesculap®
Leverandør:  Aesculap
Certifikater
Bone cutting forceps, Aesculap®
11 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Product Family Options
Produktinformation
  • Model
    Længde
    Tilgængelighed
    Price
  • AESCFO601R
    Bone cutting forceps
    Bone cutting forceps
    Small, curved
    130 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 2.700,00 kr
    2.700,00 kr
    1 * 1 Items
       2.700,00 kr
  • AESCFO602R
    Bone cutting forceps
    Bone cutting forceps
    Large, curved
    170 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items
  • AESCFO612R
    Bone cutting forceps
    Bone cutting forceps
    Standard, straight
    170 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items
  • AESCFO610R
    Bone cutting forceps
    Bone cutting forceps
    Böhler, straight
    145 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items
  • AESCFO611R
    Bone cutting forceps
    Bone cutting forceps
    Böhler, curved
    145 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items
  • AESCFO640R
    Bone cutting forceps
    Bone cutting forceps
    Ruskin-Liston, straight
    190 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items
  • AESCFO641R
    Bone cutting forceps
    Bone cutting forceps
    Ruskin-Liston, curved
    190 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items
  • AESCFO648R
    Bone cutting forceps
    Bone cutting forceps
    Liston-Stille
    265 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 9.260,00 kr
    9.260,00 kr
    1 * 1 Items
       9.260,00 kr
  • AESCFO649R
    Bone cutting forceps
    Bone cutting forceps
    Liston-Key, S-shaped for posterior rib ends
    255 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items
  • AESCOK378R
    Bone cutting forceps
    Bone cutting forceps
    Kazanjian
    185 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items
  • AESCFO614R
    Bone cutting forceps
    Bone cutting forceps
    Mc Indoe, curved
    175 mm