Orders LinkContactUsLinkComponent
Saccharometers
Leverandør:   Alla France
Saccharometers
Leverandør:  Alla France
Certifikater
Saccharometers
5 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
These saccharometers are designed for reading below the meniscus.
Product Family Options
Produktinformation
  • Område
    Inddeling
    Kalibrerings temperatur
    Længde
    Tilgængelighed
    Price
  • -5 - +5%
    0,1 %
    20 °C
    300 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 572,00 kr
    572,00 kr
    1 * 1 Items
       572,00 kr
  • 0 - 10 %
    0,1 %
    20 °C
    300 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 395,00 kr
    395,00 kr
    1 * 1 Items
       395,00 kr
  • 10 - 20%
    0,1 %
    20 °C
    300 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 572,00 kr
    572,00 kr
    1 * 1 Items
       572,00 kr
  • 20 - 30%
    0,1 %
    20 °C
    300 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 572,00 kr
    572,00 kr
    1 * 1 Items
       572,00 kr
  • 30 - 40%
    0,1 %
    20 °C
    300 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 572,00 kr
    572,00 kr
    1 * 1 Items
       572,00 kr