Orders LinkContactUsLinkComponent
LC columns, MAbPac™ HIC-10
LC columns, MAbPac™ HIC-10
Leverandør:   Thermo Fisher Scientific
LC columns, MAbPac™ HIC-10
Certifikater
LC columns, MAbPac™ HIC-10
3 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
The MAbPac™ HIC-10 column is based on high-purity, spherical, wide-pore silica particles functionalised with proprietary alkyl amide groups. Its advanced surface bonding technology leads to excellent chemical stability, high efficiency and unique selectivity optimised for MAbs and different from other HIC phases.
  • Excellent biocompatibility and extremely low carryover
  • High resolution and high efficiency
  • Compatible with both organic solvent and aqueous mobile phases
  • Rugged column stability
Specifications for Product Family
Specifikationer
  • Catalog No:
  • 555-7354
  • 555-7355
  • 555-7356
  • Maks. tryk:
  • 6000 psi
  • 6000 psi
  • 6000 psi
  • pH-område:
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • Temperature limit:
  • 60 °C
  • 60 °C
  • 60 °C
Specifikationer
Product Family Options
Produktinformation
  • Kolonne form
    Porestørrelse
    Partikelstørrelse
    Ø indv.
    Længde
    Pakkemateriale
    Tilgængelighed
    Price
  • Analytisk
    1000 Å
    5 µm
    4,60 mm
    100 mm
    Spherical, fully porous ultrapure silica
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 11.110,00 kr
    11.110,00 kr
    1 * 1 Items
       11.110,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    555-7354
    Maks. tryk
    6000 psi
    pH-område
    2 - 8
    Temperature limit
    60 °C
  • Analytisk
    1000 Å
    5 µm
    4,60 mm
    250 mm
    Spherical, fully porous ultrapure silica
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 16.110,00 kr
    16.110,00 kr
    1 * 1 Items
       16.110,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    555-7355
    Maks. tryk
    6000 psi
    pH-område
    2 - 8
    Temperature limit
    60 °C
Guard columns
Produktinformation
  • Kolonne form
    Porestørrelse
    Partikelstørrelse
    Ø indv.
    Længde
    Pakkemateriale
    Tilgængelighed
    Price
  • Forkolonne
    1000 Å
    5 µm
    4,60 mm
    10 mm
    Spherical, fully porous ultrapure silica
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 2 Items
    1 * 2 Items - 1.900,00 kr
    1.900,00 kr
    1 * 2 Items
       1.900,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    555-7356
    Maks. tryk
    6000 psi
    pH-område
    2 - 8
    Temperature limit
    60 °C