Orders LinkContactUsLinkComponent
Bath thermometer
Bath thermometer
Thermometer, fish shaped, +5...+45 °C, 155 mm, Spirit (blue)
Katalog # AMARZ640830
Leverandør:   Amarell
Bath thermometer
Katalog # AMARZ640830
Leverandør:  Amarell
Bath thermometer
Thermometer, fish shaped, +5...+45 °C, 155 mm, Spirit (blue)
Price
33,70 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Specifikationer
  • Beskrivelse:
    Thermometer, fish shaped
  • Længde:
    155 mm
  • Påfyldning:
    Spirit (blue)
  • Område:
    +5...+45 °C