Orders LinkContactUsLinkComponent
Wash bottles, wide neck
Wash bottles, wide neck
Leverandør:   SEMADENI
Wash bottles, wide neck
Leverandør:  SEMADENI
Certifikater
Wash bottles, wide neck
Wash bottles, wide neck
2 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
LDPE, translucent
  • Wide neck for quick, safe filling, leakproof closure
  • Formed from a single piece, outlet tube can no longer become contaminated or leak. Jet tip can be cut to increase flow rate
  • Good chemical resistance, heat resistant up to +80 °C
Product Family Options
Produktinformation
  • Kapacitet
    Højde
    Hals indv. Ø
    Ø
    Tilgængelighed
    Price
  • 250 ml
    140 mm
    29 mm
    62 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 94,80 kr
    94,80 kr
    1 * 1 Items
       94,80 kr
  • 500 ml
    175 mm
    29 mm
    76 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 137,00 kr
    137,00 kr
    1 * 1 Items
       137,00 kr