Orders LinkContactUsLinkComponent
Injection needles
Marketsource
Leverandør:   Roth Carl
Injection needles
Leverandør:  Roth Carl
Marketsource
Certifikater
Injection needles
3 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Suitable for all syringes with a Luer lock cone. Stainless steel with polished ground section.
Product Family Options
Produktinformation
  • Måler
    Længde
    Udv.Ø
    Tilgængelighed
    Price
  • 26
    21 mm
    0,45 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 12 Items
    1 * 12 Items
    Specifikationer:
    Marketsource
    Marketsource
  • 24
    25 mm
    0,55 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 12 Items
    1 * 12 Items
    Specifikationer:
    Marketsource
    Marketsource
  • 18
    40 mm
    1,20 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 12 Items
    1 * 12 Items
    Specifikationer:
    Marketsource
    Marketsource