Spring til Overskrift
Spring til Hovedindhold
Spring til Sidefod
Udvidet søgning
Udvidet søgning
SDS
Certifikater
Producentdata
0
0,00 kr
Order Entry
Log ind
/
Register
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Ordreindtastning
Ordrestatus
Din konto
Kurv
Denmark
Ordreindtastning
Ordrestatus
Din konto
Kurv
ContactUsLinkComponent
Hjem
Forsegling
Mikrotiterpladetætninger
VWR® WebSeal™, Microplate Sealing Mats
VWR® WebSeal™, Microplate Sealing Mats
VWR® WebSeal™, Microplate Sealing Mats
Catalog # 548-3395
Supplier:
VWR Collection
Expand image
VWR® WebSeal™, Microplate Sealing Mats
Catalog # 548-3395
Supplier:
VWR Collection
Specifications
Steril:
-
Farve:
klar
Beskrivelse:
Sealmat (block cover), 96 round well shape, Ø 8 mm, alcohol resistant
Materiale:
EVA
Seq:
05
Pakn:
5
Specifications
About this item
Product Details
Product Details