Orders LinkContactUsLinkComponent
Gallduct forceps, Aesculap®
Gallduct forceps, Aesculap®
Leverandør:   Aesculap
Gallduct forceps, Aesculap®
Leverandør:  Aesculap
Certifikater
Gallduct forceps, Aesculap®
6 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Product Family Options
Produktinformation
  • Model
    Længde
    Tilgængelighed
    Price
  • Gallduct forceps, Lower type
    180 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items
  • Gallduct forceps, Lahey-Sweet type
    200 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items
  • Gallduct forceps, Desjardins type
    220 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items
  • Gallduct forceps, Nissen type
    215 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items
  • Gallduct forceps, Gray type
    220 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items
  • Gallduct forceps, Gray type
    220 mm