Orders LinkContactUsLinkComponent
Sampling swabs, PurSwab®
Sampling swabs, PurSwab®
Sampling swabs, PurSwab®
Leverandør:  PURITAN MEDICAL
Certifikater
Sampling swabs, PurSwab®
2 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Absorbent cotton tipped applicator made with high quality USP grade cotton, which is carded and coiled onsite to maintain consistency.
  • Medical grade quality
  • Cleaning with IPA or other solvents
  • Bonded securely to a rigid white birch shaft by an aqueous based adhesive
Suitable for use in wound care, applying salves or ointments and specimen collection, and also for applying adhesives or other liquids in industries.
Advarsel: *Produktet/produkterne på denne side er uden for anvendelsesområdet for EU -direktiv 2019/904
Specifications for Product Family
Specifikationer
  • Catalog No:
  • PMPC806-WCL
  • PMPC806-WC
  • Håndtagslængde:
  • 147,6
  • Hovedlængde:
  • 17,5
Specifikationer
Product Family Options
Produktinformation
  • Skaft/hoved
    Længde
    Tilgængelighed
    Price
  • Sampling swabs
    Wood/cotton
    152 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 5.000 Items
    1 * 5.000 Items - 1.180,00 kr
    1.180,00 kr
    1 * 5.000 Items
       1.180,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    PMPC806-WCL
    Håndtagslængde
    147,6
    Hovedlængde
    17,5
  • Sampling swabs
    Wood/cotton
    152 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1.000 Items
    1 * 1.000 Items - 181,00 kr
    181,00 kr
    1 * 1.000 Items
       181,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    PMPC806-WC
    Håndtagslængde
    Hovedlængde