Orders LinkContactUsLinkComponent
Long handle ESD stick, Stat-Rite®
Long handle ESD stick, Stat-Rite®
Leverandør:   Texwipe
Long handle ESD stick, Stat-Rite®
Leverandør:  Texwipe
Certifikater
Long handle ESD stick, Stat-Rite®
2 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
This ESD-safe stick with micro tips is a double-ended cleaning and prepping tool.
  • Controls ESD without the need of carbons and ionic antistats
  • Made from Stat-Rite®, an inherently dissipative polymer
Designed for use at ESD-safe workstations.
Advarsel: *The product(s) on this page are outside the scope of the EU Directive 2019/904.
Specifications for Product Family
Specifikationer
  • Catalog No:
  • TEXWTX769E
  • 115-1901
  • Hovedbredde:
  • 1 mm
  • 1 mm
  • Håndtagslængde:
  • 56,5 mm
  • 56,5 mm
  • Håndtagsbredde:
  • 2,4 mm
  • 2,4 mm
Specifikationer
Product Family Options
Produktinformation
  • Længde
    Tilgængelighed
    Price
  • TEXWTX769E
    ESD sticks with micro tips
    ESD sticks with micro tips
    66.1 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 5 Items
    1 * 5 Items - 3.040,00 kr
    3.040,00 kr
    1 * 5 Items
       3.040,00 kr
    Specifikationer:
    New Product
    More
    Specifications
    Cat. No.
    TEXWTX769E
    Hovedbredde
    1 mm
    Håndtagslængde
    56,5 mm
    Håndtagsbredde
    2,4 mm
    New Product
  • 115-1901
    ESD sticks with micro tips
    ESD sticks with micro tips
    66.1 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 500 Items
    1 * 500 Items - 607,00 kr
    607,00 kr
    1 * 500 Items
       607,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    115-1901
    Hovedbredde
    1 mm
    Håndtagslængde
    56,5 mm
    Håndtagsbredde
    2,4 mm