Orders LinkContactUsLinkComponent
SPE columns, Supra-Poly® XWP
SPE columns, Supra-Poly® XWP
Leverandør:   PerkinElmer
SPE columns, Supra-Poly® XWP
Leverandør:  PerkinElmer
Certifikater
SPE columns, Supra-Poly® XWP
7 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
SPE Supra-Poly® extreme capacity wide pore (XWP) are polymer based columns, polystyrene-divinylbenzene (PSDVB). Ideal for extracting polar and non-polar compounds when analysing drugs and drug metabolites in biological fluids.
Product Family Options
Produktinformation
  • Partikelstørrelse
    Kapacitet
    Lejevægt
    Tilgængelighed
    Price
  • PERCN9306504
    Extra wide particle 1200 m²/g
    Extra wide particle 1200 m²/g
    90 µm
    1 ml
    30 mg
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1.480,00 kr
    1.480,00 kr
    1 * 1 Items
       1.480,00 kr
  • PERCN9306427
    Extra wide particle 1200 m²/g
    Extra wide particle 1200 m²/g
    90 µm
    1 ml
    50 mg
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1.700,00 kr
    1.700,00 kr
    1 * 1 Items
       1.700,00 kr
  • PERCN9306505
    Extra wide particle 1200 m²/g
    Extra wide particle 1200 m²/g
    90 µm
    1 ml
    60 mg
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1.920,00 kr
    1.920,00 kr
    1 * 1 Items
       1.920,00 kr
  • PERCN9306506
    Extra wide particle 1200 m²/g
    Extra wide particle 1200 m²/g
    90 µm
    1 ml
    100 mg
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 2.480,00 kr
    2.480,00 kr
    1 * 1 Items
       2.480,00 kr
  • PERCN9306507
    Extra wide particle 1200 m²/g
    Extra wide particle 1200 m²/g
    90 µm
    3 ml
    60 mg
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1.920,00 kr
    1.920,00 kr
    1 * 1 Items
       1.920,00 kr
  • PERCN9306418
    Extra wide particle 1200 m²/g
    Extra wide particle 1200 m²/g
    90 µm
    6 ml
    500 mg
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 4.640,00 kr
    4.640,00 kr
    1 * 1 Items
       4.640,00 kr
  • PERCN9306510
    Extra wide particle 1200 m²/g
    Extra wide particle 1200 m²/g
    90 µm
    15 ml
    1 g
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 6.000,00 kr
    6.000,00 kr
    1 * 1 Items
       6.000,00 kr