Orders LinkContactUsLinkComponent
SPE columns, Supra-Poly® HLB
Leverandør:   PerkinElmer
SPE columns, Supra-Poly® HLB
Leverandør:  PerkinElmer
Certifikater
SPE columns, Supra-Poly® HLB
42 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
  • Contains macro-porous polymers with ultra-pure, pharmaceutical grade spherical particles
  • Shorter analysis times, greater load capacity and reduced solvent usage
  • Ideal for high throughput assays
Product Family Options
Produktinformation
  • Fase
    Partikelstørrelse
    Kapacitet
    Lejevægt
    Tilgængelighed
    Price
  • HLB
    30 µm
    1 ml
    30 mg
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 2.940,00 kr
    2.940,00 kr
    1 * 1 Items
       2.940,00 kr
  • HLB
    30 µm
    1 ml
    50 mg
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1.920,00 kr
    1.920,00 kr
    1 * 1 Items
       1.920,00 kr
  • HLB
    30 µm
    1 ml
    60 mg
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 2.040,00 kr
    2.040,00 kr
    1 * 1 Items
       2.040,00 kr
  • HLB
    30 µm
    1 ml
    100 mg
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 2.830,00 kr
    2.830,00 kr
    1 * 1 Items
       2.830,00 kr
  • HLB
    30 µm
    3 ml
    30 mg
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1.590,00 kr
    1.590,00 kr
    1 * 1 Items
       1.590,00 kr
  • HLB
    30 µm
    3 ml
    60 mg
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 4.190,00 kr
    4.190,00 kr
    1 * 1 Items
       4.190,00 kr
  • HLB
    30 µm
    3 ml
    100 mg
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 3.740,00 kr
    3.740,00 kr
    1 * 1 Items
       3.740,00 kr
  • HLB
    30 µm
    3 ml
    200 mg
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 50 Items
    1 * 50 Items - 5.080,00 kr
    5.080,00 kr
    1 * 50 Items
       5.080,00 kr
  • HLB
    30 µm
    3 ml
    500 mg
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 6.230,00 kr
    6.230,00 kr
    1 * 1 Items
       6.230,00 kr
  • HLB
    30 µm
    6 ml
    100 mg
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 7.010,00 kr
    7.010,00 kr
    1 * 1 Items
       7.010,00 kr
  • HLB
    30 µm
    6 ml
    150 mg
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 3.290,00 kr
    3.290,00 kr
    1 * 1 Items
       3.290,00 kr
  • HLB
    30 µm
    6 ml
    200 mg
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 8.140,00 kr
    8.140,00 kr
    1 * 1 Items
       8.140,00 kr
  • HLB
    30 µm
    6 ml
    500 mg
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 7.350,00 kr
    7.350,00 kr
    1 * 1 Items
       7.350,00 kr
  • HLB
    30 µm
    6 ml
    500 mg
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 11.300,00 kr
    11.300,00 kr
    1 * 1 Items
       11.300,00 kr
  • HLB
    30 µm
    15 ml
    30 mg
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 2.830,00 kr
    2.830,00 kr
    1 * 1 Items
       2.830,00 kr
  • HLB
    30 µm
    15 ml
    60 mg
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 3.390,00 kr
    3.390,00 kr
    1 * 1 Items
       3.390,00 kr
  • HLB
    30 µm
    15 ml
    100 mg
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 4.190,00 kr
    4.190,00 kr
    1 * 1 Items
       4.190,00 kr
  • HLB
    30 µm
    15 ml
    200 mg
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 6.000,00 kr
    6.000,00 kr
    1 * 1 Items
       6.000,00 kr
  • HLB
    30 µm
    15 ml
    500 mg
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 5.660,00 kr
    5.660,00 kr
    1 * 1 Items
       5.660,00 kr
  • HLB
    30 µm
    15 ml
    1 g
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 8.140,00 kr
    8.140,00 kr
    1 * 1 Items
       8.140,00 kr
  • HLB
    30 µm
    25 ml
    1 g
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 8.140,00 kr
    8.140,00 kr
    1 * 1 Items
       8.140,00 kr
  • HLB
    60 µm
    1 ml
    30 mg
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1.590,00 kr
    1.590,00 kr
    1 * 1 Items
       1.590,00 kr
  • HLB
    60 µm
    1 ml
    50 mg
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1.920,00 kr
    1.920,00 kr
    1 * 1 Items
       1.920,00 kr
  • HLB
    60 µm
    1 ml
    60 mg
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 2.940,00 kr
    2.940,00 kr
    1 * 1 Items
       2.940,00 kr
  • HLB
    60 µm
    1 ml
    100 mg
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 2.830,00 kr
    2.830,00 kr
    1 * 1 Items
       2.830,00 kr
  • HLB
    60 µm
    3 ml
    30 mg
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1.590,00 kr
    1.590,00 kr
    1 * 1 Items
       1.590,00 kr
  • HLB
    60 µm
    3 ml
    60 mg
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 50 Items
    1 * 50 Items - 3.060,00 kr
    3.060,00 kr
    1 * 50 Items
       3.060,00 kr
  • HLB
    60 µm
    3 ml
    100 mg
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 2.830,00 kr
    2.830,00 kr
    1 * 1 Items
       2.830,00 kr
  • HLB
    60 µm
    3 ml
    200 mg
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 4.750,00 kr
    4.750,00 kr
    1 * 1 Items
       4.750,00 kr
  • HLB
    60 µm
    3 ml
    500 mg
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 6.230,00 kr
    6.230,00 kr
    1 * 1 Items
       6.230,00 kr
  • HLB
    60 µm
    6 ml
    100 mg
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 7.010,00 kr
    7.010,00 kr
    1 * 1 Items
       7.010,00 kr
  • HLB
    60 µm
    6 ml
    150 mg
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 30 Items
    1 * 30 Items - 2.380,00 kr
    2.380,00 kr
    1 * 30 Items
       2.380,00 kr
  • HLB
    60 µm
    6 ml
    200 mg
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 2.940,00 kr
    2.940,00 kr
    1 * 1 Items
       2.940,00 kr
  • HLB
    60 µm
    6 ml
    200 mg
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 9.050,00 kr
    9.050,00 kr
    1 * 1 Items
       9.050,00 kr
  • HLB
    60 µm
    6 ml
    500 mg
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 6.230,00 kr
    6.230,00 kr
    1 * 1 Items
       6.230,00 kr
  • HLB
    60 µm
    6 ml
    500 mg
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 11.300,00 kr
    11.300,00 kr
    1 * 1 Items
       11.300,00 kr
  • HLB
    60 µm
    15 ml
    30 mg
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 2.830,00 kr
    2.830,00 kr
    1 * 1 Items
       2.830,00 kr
  • HLB
    60 µm
    15 ml
    60 mg
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 3.390,00 kr
    3.390,00 kr
    1 * 1 Items
       3.390,00 kr
  • HLB
    60 µm
    15 ml
    100 mg
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 4.190,00 kr
    4.190,00 kr
    1 * 1 Items
       4.190,00 kr
  • HLB
    60 µm
    15 ml
    500 mg
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 4.420,00 kr
    4.420,00 kr
    1 * 1 Items
       4.420,00 kr
  • HLB
    60 µm
    15 ml
    1 g
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 8.140,00 kr
    8.140,00 kr
    1 * 1 Items
       8.140,00 kr
  • HLB
    60 µm
    25 ml
    1 g
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 8.700,00 kr
    8.700,00 kr
    1 * 1 Items
       8.700,00 kr