Orders LinkContactUsLinkComponent
Roll mop, PolyTack®
Roll mop, PolyTack®
Leverandør:   CONNECTICUT CLEANROOM
Roll mop, PolyTack®
Leverandør:  CONNECTICUT CLEANROOM
Certifikater
Roll mop, PolyTack®
Roll mop, PolyTack®
4 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Tacky roller, with foam or film for cleaning walls, floors, ceiling and hard to reach areas.
  • Easy to use hand or pole attachments
  • Plastic inner core insures cleanliness
  • Anti-microbial agent providing protection against bacterial growth
Product Family Options
Produktinformation
  • Pakket
    Tilgængelighed
    Price
  • CONNPR-18
    Tacky roller, film for flat surfaces, 457,2 mm
    Tacky roller, film for flat surfaces, 457,2 mm
    40 sheets/roll
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 ROL
    1 * 1 ROL - 682,00 kr
    682,00 kr
    1 * 1 ROL
       682,00 kr
  • CONNPR-9F
    Tacky roller, foam for contoured surfaces, 228,6 mm
    Tacky roller, foam for contoured surfaces, 228,6 mm
    40 sheets/roll
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 ROL
    1 * 1 ROL - 468,00 kr
    468,00 kr
    1 * 1 ROL
       468,00 kr
  • CONNPR-18F
    Tacky roller, foam for contoured surfaces, 457,2 mm
    Tacky roller, foam for contoured surfaces, 457,2 mm
    20 sheets/roll
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 ROL
    1 * 1 ROL - 682,00 kr
    682,00 kr
    1 * 1 ROL
       682,00 kr
Mop handle
Produktinformation
  • Pakket
    Tilgængelighed
    Price
  • CONNPH-18
    Roller mop handle, stainless steel, for 457,2 mm mops
    Roller mop handle, stainless steel, for 457,2 mm mops
    -
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 2.710,00 kr
    2.710,00 kr
    1 * 1 Items
       2.710,00 kr