Orders LinkContactUsLinkComponent
Heating tapes, HST
Heating tapes, HST
Leverandør:   HORST
Heating tapes, HST
Leverandør:  HORST
Certifikater
Heating tapes, HST
7 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
These slim heating tapes consist of two PTFE insulated heating conductors with earthed protection braid which have a common coating made of metal cloth.
Product Family Options
Produktinformation
  • Tilgængelighed
    Price
  • HORS025201
    Heating tape HST with 0,5 m length, 30 W output
    Heating tape HST with 0,5 m length, 30 W output
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 605,00 kr
    605,00 kr
    1 * 1 Items
       605,00 kr
  • HORS025202
    Heating tape HST with 1 m length, 50 W output
    Heating tape HST with 1 m length, 50 W output
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 866,00 kr
    866,00 kr
    1 * 1 Items
       866,00 kr
  • HORS025203
    Heating tape HST with 2 m length, 100 W output
    Heating tape HST with 2 m length, 100 W output
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1.130,00 kr
    1.130,00 kr
    1 * 1 Items
       1.130,00 kr
  • HORS025204
    Heating tape HST with 3 m length, 150 W output
    Heating tape HST with 3 m length, 150 W output
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1.160,00 kr
    1.160,00 kr
    1 * 1 Items
       1.160,00 kr
  • HORS025205
    Heating tape HST with 4 m length, 200 W output
    Heating tape HST with 4 m length, 200 W output
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1.380,00 kr
    1.380,00 kr
    1 * 1 Items
       1.380,00 kr
  • HORS025206
    Heating tape HST with 5 m length, 250 W output
    Heating tape HST with 5 m length, 250 W output
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1.600,00 kr
    1.600,00 kr
    1 * 1 Items
       1.600,00 kr
  • HORS025207
    Heating tape HST with 10 m length, 480 W output
    Heating tape HST with 10 m length, 480 W output
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 2.760,00 kr
    2.760,00 kr
    1 * 1 Items
       2.760,00 kr