Orders LinkContactUsLinkComponent
Disposable cuvettes
 :   SEMADENI
Disposable cuvettes
 :  SEMADENI
Disposable cuvettes
Disposable cuvettes
Disposable cuvettes for photometric measurements in the visible range (350 to 800 nm).
Product Family Options
  • Model
    Område
    Højde
    Volumen
    Længde på lysvej
    Vinduesmateriale
  • Semi-micro
    350 – 800 nm
    45 mm
    1,5 ml
    10 mm
    PS
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 399,00 kr
    399,00 kr
    1 * 100 Items
       399,00 kr
  • Macro
    350 – 800 nm
    45 mm
    4,5 ml
    10 mm
    PS
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 310,00 kr
    310,00 kr
    1 * 100 Items
       310,00 kr
  • Macro
    350 – 800 nm
    45 mm
    4,5 ml
    10 mm
    PMMA
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 566,00 kr
    566,00 kr
    1 * 100 Items
       566,00 kr
Accessories
  •  
    Beskrivelse
  • SEMA2533
    LDPE caps for cuvettes with square opening
    1 * 100 Items - 139,00 kr