Orders LinkContactUsLinkComponent
Double bossheads
Double bossheads
Leverandør:   BOCHEM
Double bossheads
Leverandør:  BOCHEM
Certifikater
Double bossheads
Double bossheads
2 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Double bossheads, either made of aluminium or malleable cast iron, chromium plated.
  • For rods up to 16,5 mm
  • Angle: 90°
  • With safety screw type 'heart' (M8)
Certifications: DIN 12895
Product Family Options
Produktinformation
  • Materiale
    Til stang Ø
    Tilgængelighed
    Price
  • 241-3177
    Double bosshead, safety heart screw M8
    Double bosshead, safety heart screw M8
    aluminium
    16,5 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 181,00 kr
    181,00 kr
    1 * 1 Items
       181,00 kr
  • BOCH5365
    Double bosshead, safety heart screw M8
    Double bosshead, safety heart screw M8
    Hærdet støbejern, forkromet
    16,5 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 156,00 kr
    156,00 kr
    1 * 1 Items
       156,00 kr