Jars, with slip lid
Leverandør: SEMADENI
Gå til:
Om denne vare
PS, clear
- Good chemical resistance
- Temperature resistance from −10 to 70 °C
Ideal for sampling and storage of solid samples.
: *Produktet/produkterne på denne side er uden for anvendelsesområdet for EU -direktiv 2019/904
7 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
PS, clear
- Good chemical resistance
- Temperature resistance from −10 to 70 °C
Ideal for sampling and storage of solid samples.
: *Produktet/produkterne på denne side er uden for anvendelsesområdet for EU -direktiv 2019/904
Product Family Options
Produktinformation
- Udv.ØHøjdeTilgængelighedPrice