Orders LinkContactUsLinkComponent
Safety baskets
Safety baskets
Leverandør:   SEMADENI
Safety baskets
Leverandør:  SEMADENI
Certifikater
Safety baskets
4 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
PP, coloured.
  • Anti-static
  • Space-saving, stackable
  • Good chemical and temperature resistance
The antistatic safety baskets with perforated walls and base comes with collapsible plastic mounting bracket with lock in vertical position.
Product Family Options
Produktinformation
  • B×D×H
    Tilgængelighed
    Price
  • 216-7333
    Basket with handle, PP, green
    Basket with handle, PP, green
    430×310×220 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 421,00 kr
    421,00 kr
    1 * 1 Items
       421,00 kr
  • SEMA2699
    Basket with handle, PP, yellow
    Basket with handle, PP, yellow
    430×310×220 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 445,00 kr
    445,00 kr
    1 * 1 Items
       445,00 kr
  • SEMA4953
    Basket with handle, PP, blue
    Basket with handle, PP, blue
    430×310×220 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 443,00 kr
    443,00 kr
    1 * 1 Items
       443,00 kr
  • SEMA4954
    Basket with handle, PP, red
    Basket with handle, PP, red
    430×310×220 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 421,00 kr
    421,00 kr
    1 * 1 Items
       421,00 kr