Orders LinkContactUsLinkComponent
Buckets with Lid, Round
Leverandør:   SEMADENI
Buckets with Lid, Round
Leverandør:  SEMADENI
Certifikater
Buckets with Lid, Round
Buckets with Lid, Round
5 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Packing buckets, made of white PP, for industrial and laboratory applications. With handle and tight closing lid.
  • Stackable and sturdy with plastic carrying handle
  • Good chemical resistance
  • Easy to clean
Product Family Options
Produktinformation
  • Farve
    Kapacitet
    Ø
    Højde
    Tilgængelighed
    Price
  • hvid
    3 L
    194 mm
    140 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 3.150,00 kr
    3.150,00 kr
    1 * 100 Items
       3.150,00 kr
  • hvid
    5,8 L
    222 mm
    200 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 4.410,00 kr
    4.410,00 kr
    1 * 100 Items
       4.410,00 kr
  • hvid
    7,5 L
    266 mm
    180 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 6.690,00 kr
    6.690,00 kr
    1 * 100 Items
       6.690,00 kr
  • hvid
    11,1 L
    266 mm
    260 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 6.610,00 kr
    6.610,00 kr
    1 * 100 Items
       6.610,00 kr
  • hvid
    22,6 L
    315 mm
    360 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 13.190,00 kr
    13.190,00 kr
    1 * 100 Items
       13.190,00 kr