Orders LinkContactUsLinkComponent
Fleece balaclava, CS20
Leverandør:   Portwest
Fleece balaclava, CS20
Leverandør:  Portwest
Certifikater
Fleece balaclava, CS20
2 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
This fleece is essential to any cold store or winter kit. The soft fleece fabric protects the head and face in harsh weather conditions.
Weight: 190 g
Specifications for Product Family
Specifikationer
  • Catalog No:
  • PRTWCS20BKR
  • PRTWCS20NAR
  • Model:
  • CS20
  • CS20
  • Outfit applikationer:
  • Industrial
  • Industrial
  • Risk area:
  • Cold
  • Cold
  • Køn:
  • Unisex
  • Unisex
  • Stof:
  • 100% polyester, anti-pill finish fleece
  • 100% polyester, anti-pill finish fleece
  • Vægt:
  • 190 g/m²
  • 190 g/m²
Specifikationer
Product Family Options
Produktinformation
  • Farve
    Tilgængelighed
    Price
  • sort
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 54,80 kr
    54,80 kr
    1 * 1 Items
       54,80 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    PRTWCS20BKR
    Model
    CS20
    Outfit applikationer
    Industrial
    Risk area
    Cold
    Køn
    Unisex
    Stof
    100% polyester, anti-pill finish fleece
    Vægt
    190 g/m²
  • mørkeblå
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 54,80 kr
    54,80 kr
    1 * 1 Items
       54,80 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    PRTWCS20NAR
    Model
    CS20
    Outfit applikationer
    Industrial
    Risk area
    Cold
    Køn
    Unisex
    Stof
    100% polyester, anti-pill finish fleece
    Vægt
    190 g/m²