Orders LinkContactUsLinkComponent
Erlenmeyer flasks, baffled, Delong neck
Erlenmeyer flasks, baffled, Delong neck
Leverandør:   SciLabware
Erlenmeyer flasks, baffled, Delong neck
Leverandør:  SciLabware
Certifikater
Erlenmeyer flasks, baffled, Delong neck
Erlenmeyer flasks, baffled, Delong neck
4 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
PYREX®, borosilicate glass.
  • Four equidistant baffles provide consistent agitation when used with compatible orbital shakers
  • Excellent chemical resistance, high temperature resistance
  • Flasks are supplied without closures
Ideal for aerobic microbiology and cell culture.
Product Family Options
Produktinformation
  • Kapacitet
    Højde
    Udv.Ø
    Hals Ø udv.
    Tilgængelighed
    Price
  • 250 ml
    155 mm
    82 mm
    38 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 20 Items
    1 * 20 Items - 7.250,00 kr
    7.250,00 kr
    1 * 20 Items
       7.250,00 kr
  • 500 ml
    193 mm
    101 mm
    38 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 20 Items
    1 * 20 Items - 8.480,00 kr
    8.480,00 kr
    1 * 20 Items
       8.480,00 kr
  • 1000 ml
    222 mm
    128 mm
    38 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 10 Items
    1 * 10 Items - 7.950,00 kr
    7.950,00 kr
    1 * 10 Items
       7.950,00 kr
  • 2000 ml
    300 mm
    166 mm
    38 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 5 Items
    1 * 5 Items - 5.520,00 kr
    5.520,00 kr
    1 * 5 Items
       5.520,00 kr
Accessories
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Caps for 1135 culture flasks and 1138/10 fernbach flasks, PP, neck Ø 38 mm
    Caps for 1135 culture flasks and 1138/10 fernbach flasks, PP, neck Ø 38 mm
    392-0358
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 10 Items - 674,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Caps for 1135 culture flasks and 1138/10 fernbach flasks, aluminium, neck Ø 38 mm
    Caps for 1135 culture flasks and 1138/10 fernbach flasks, aluminium, neck Ø 38 mm
    392-0359
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 10 Items - 2.010,00 kr