Orders LinkContactUsLinkComponent
Bottle brushes
Bottle brush, T310, Naturbørster, hvid, 41 mm, Wire, 300 mm
  149-0008
Bottle brushes
  149-0008
Bottle brushes
Bottle brushes
Bottle brush, T310, Naturbørster, hvid, 41 mm, Wire, 300 mm
2.000,00 kr
1 * 10 Items
  • Børst farve:
    hvid
  • Børstemateriale:
    Naturbørster
  • Børstehoved Ø:
    41 mm
  • Handle material:
    Wire
  • Beskrivelse:
    Bottle brush, T310
  • Seq:
    01
  • Samlet længde:
    300 mm