Orders LinkContactUsLinkComponent
Pipette tips, universal
Pipette tips, universal
Leverandør:   BOETTGER PAUL
Pipette tips, universal
Leverandør:  BOETTGER PAUL
Certifikater
Pipette tips, universal
Pipette tips, universal
3 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
These tips are made from selected, hydrophobic PP.
  • Optimal surface quality
  • Precise and centric opening of tip
  • For optimal use on single and multi-channel pipettes
  • Autoclavable at 121 °C/2,1 bar
  • High accuracy
Product Family Options
Produktinformation
  • Spidstype
    Volumen
    Længde
    Spits farge
    Pakket
    Tilgængelighed
    Price
  • Extended
    0,1 - 20 µl
    40,5 mm
    Transparent
    Bulk (1000/bag)
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 10.000 Items
    1 * 10.000 Items - 1.410,00 kr
    1.410,00 kr
    1 * 10.000 Items
       1.410,00 kr
  • Standard
    2 - 200 µl
    52,6 mm
    Yellow
    Bulk
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1.000 Items
    1 * 1.000 Items - 125,00 kr
    125,00 kr
    1 * 1.000 Items
       125,00 kr
  • Standard
    50 - 1000 µl
    70,5 mm
    Blue
    Bulk
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1.000 Items
    1 * 1.000 Items - 155,00 kr
    155,00 kr
    1 * 1.000 Items
       155,00 kr