Disposable cuvette
Macro, 340 – 750 nm, 4,5 ml, 10 mm
Katalog # DELT302000
Leverandør: DELTALAB
Gå til:
Product Details & Documents
Standard polystyrene macro cuvette for spectrophotometry.
Specifikationer
- Længde på lysvej:10 mm
- Model:Macro
- Volumen:4,5 ml
- Område:340 – 750 nm