Orders LinkContactUsLinkComponent
Round cuvettes
Round cuvettes
Marketsource
Leverandør:   SARSTEDT
Round cuvettes
Leverandør:  SARSTEDT
Marketsource
Certifikater
Round cuvettes
2 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Polystyrene cuvettes with round opening.
Product Family Options
Produktinformation
  • Område
    Højde
    Volumen
    Længde på lysvej
    Vinduesmateriale
    Tilgængelighed
    Price
  • 260 - 280 nm
    55 mm
    4 ml
    10 mm
    PS
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 2.000 Items
    1 * 2.000 Items - 1.424,82 kr
    1.424,82 kr
    1 * 2.000 Items
       1.424,82 kr
    Specifikationer:
    Marketsource
    Marketsource
  • 260 - 280 nm
    96 mm
    8 ml
    10 mm
    PS
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1.000 Items
    1 * 1.000 Items
    Specifikationer:
    Marketsource