Orders LinkContactUsLinkComponent
WetGrip labels
Leverandør:   DIVERSIFIED BIOTECH
WetGrip labels
Leverandør:  DIVERSIFIED BIOTECH
Certifikater
9 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
These WetGrip labels grip to moist, frosty or frozen surfaces.
  • Temperature resistant to −80 °C
  • Compatible with centrifuge rotors
  • Resistant to chemicals and solvents
  • Adheres to plastics, glass, metals and even paperboard boxes
Available in white laser sheets, white direct thermal rolls, or white hand writable rolls.
Product Family Options
Direct thermal labels
Produktinformation
  • Materiale
    Printing method
    Farve
    Dimensioner
    Tilgængelighed
    Price
  • DIVEGRDT-1000
    WetGrip printer labels for 0,5 ml tubes
    WetGrip printer labels for 0,5 ml tubes
    Papir
    Direct thermal
    hvid
    27×13 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1.000 Items
    1 * 1.000 Items - 910,00 kr
    910,00 kr
    1 * 1.000 Items
       910,00 kr
  • DIVEGRDT-2000
    WetGrip printer labels for 1,5 ml tubes
    WetGrip printer labels for 1,5 ml tubes
    Papir
    Direct thermal
    hvid
    38×13 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 750 Items
    1 * 750 Items - 927,00 kr
    927,00 kr
    1 * 750 Items
       927,00 kr
  • DIVEGRDT-3000
    WetGrip printer labels for 2,0 ml tubes
    WetGrip printer labels for 2,0 ml tubes
    Papir
    Direct thermal
    hvid
    38×19 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 750 Items
    1 * 750 Items - 844,00 kr
    844,00 kr
    1 * 750 Items
       844,00 kr
  • DIVEGRDT-6000
    WetGrip printer labels, with 9,5 mm spot for 1,5 ml tubes
    WetGrip printer labels, with 9,5 mm spot for 1,5 ml tubes
    Papir
    Direct thermal
    hvid
    38×13 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 500 Items
    1 * 500 Items - 1.120,00 kr
    1.120,00 kr
    1 * 500 Items
       1.120,00 kr
  • DIVEGRDT-4000
    WetGrip printer labels for 0,5 ml tubes
    WetGrip printer labels for 0,5 ml tubes
    Papir
    Direct thermal
    hvid
    10 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1.000 Items
    1 * 1.000 Items - 1.260,00 kr
    1.260,00 kr
    1 * 1.000 Items
       1.260,00 kr
Laser labels
Produktinformation
  • Materiale
    Printing method
    Farve
    Dimensioner
    Tilgængelighed
    Price
  • DIVEGRLA-1000
    WetGrip printer labels for microscope slides
    WetGrip printer labels for microscope slides
    Papir
    Laser
    hvid
    22×22 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 2.400 Items
    1 * 2.400 Items - 1.310,00 kr
    1.310,00 kr
    1 * 2.400 Items
       1.310,00 kr
  • DIVEGRLA-1050
    WetGrip printer labels for 1,5 - 2,0 ml tubes
    WetGrip printer labels for 1,5 - 2,0 ml tubes
    Papir
    Laser
    hvid
    38×19 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1.500 Items
    1 * 1.500 Items - 1.310,00 kr
    1.310,00 kr
    1 * 1.500 Items
       1.310,00 kr
  • DIVEGRLA-2016
    WetGrip printer labels for 1,5 ml tubes
    WetGrip printer labels for 1,5 ml tubes
    Papir
    Laser
    hvid
    33×13 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1.700 Items
    1 * 1.700 Items - 1.310,00 kr
    1.310,00 kr
    1 * 1.700 Items
       1.310,00 kr
  • DIVEGRLA-2380
    WetGrip printer labels for 0,5 ml tubes
    WetGrip printer labels for 0,5 ml tubes
    Papir
    Laser
    hvid
    24×13 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 2.380 Items
    1 * 2.380 Items - 1.310,00 kr
    1.310,00 kr
    1 * 2.380 Items
       1.310,00 kr