Orders LinkContactUsLinkComponent
Cooling systems, CoolSafe™
Cooling systems, CoolSafe™
Leverandør:   DIVERSIFIED BIOTECH
Cooling systems, CoolSafe™
Leverandør:  DIVERSIFIED BIOTECH
Certifikater
Cooling systems, CoolSafe™
Cooling systems, CoolSafe™
20 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Polystyrene cool safe box, aluminium cooling chamber.
  • Durable
  • Temperature stable
  • Corrosion resistant
Cooling system designed for 0,2 ml tubes (strips), 96 and 384 well microplates, 0,5, 1,5 and 5,0 ml tubes. Cool bricks with different temperature zones 1 or −10 °C.
Product Family Options
CoolSafe Box with lid
Produktinformation
  • Til
    Ant. huller
    Dimensioner
    Tilgængelighed
    Price
  • DIVECSF-BOX
    CoolSafe™ box, PS
    CoolSafe™ box, PS
    140×216×165 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 642,00 kr
    642,00 kr
    1 * 1 Items
       642,00 kr
Cooling chambers
Produktinformation
  • Til
    Ant. huller
    Dimensioner
    Tilgængelighed
    Price
  • DIVECHAM-1000
    CoolSafe™ chambers, aluminium
    CoolSafe™ chambers, aluminium
    0,2 ml tubes
    96 in center (0,2 ml), 10 on side (4 for 1,5 ml tubes/6 for 0,5 ml tubes)
    156x79x25 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 4.740,00 kr
    4.740,00 kr
    1 * 1 Items
       4.740,00 kr
  • DIVECHAM-1020
    CoolSafe™ chambers, aluminium
    CoolSafe™ chambers, aluminium
    0,2 ml PCR plates and tubes
    192
    156×171×25 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 9.010,00 kr
    9.010,00 kr
    1 * 1 Items
       9.010,00 kr
  • DIVECHAM-2000
    CoolSafe™ chambers, aluminium
    CoolSafe™ chambers, aluminium
    0,5 ml tubes
    91
    156×79×32 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 4.420,00 kr
    4.420,00 kr
    1 * 1 Items
       4.420,00 kr
  • DIVECHAM-3000
    CoolSafe™ chambers, aluminium
    CoolSafe™ chambers, aluminium
    1,5 ml tubes
    48
    156×79×38 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 3.850,00 kr
    3.850,00 kr
    1 * 1 Items
       3.850,00 kr
  • DIVECHAM-3050
    CoolSafe™ chambers, aluminium
    CoolSafe™ chambers, aluminium
    1,5 ml cryogenic tubes
    55
    156×79×38 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 4.070,00 kr
    4.070,00 kr
    1 * 1 Items
       4.070,00 kr
  • DIVECHAM-3840
    CoolSafe™ chambers, aluminium
    CoolSafe™ chambers, aluminium
    384 well microplates
    384 in center, 10 on side (4 for 1,5 ml tubes/6 for o,5 ml tubes)
    156×79×25 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 7.340,00 kr
    7.340,00 kr
    1 * 1 Items
       7.340,00 kr
  • DIVECHAM-4000
    CoolSafe™ chambers, aluminium
    CoolSafe™ chambers, aluminium
    5 ml ( 12×75 mm) tubes
    32
    156×79×64 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 4.740,00 kr
    4.740,00 kr
    1 * 1 Items
       4.740,00 kr
  • DIVECHAM-5000
    CoolSafe™ chambers, aluminium
    CoolSafe™ chambers, aluminium
    0,2/0,5 and 1,5 ml tubes
    79 (20 for 1,5 ml/35 for 0,5 ml/24 for 0,2 ml)
    156×79×38 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 4.420,00 kr
    4.420,00 kr
    1 * 1 Items
       4.420,00 kr
  • DIVECHAM-7050
    CoolSafe™ chambers, aluminium, 4 places
    CoolSafe™ chambers, aluminium, 4 places
    50 ml tubes
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 4.190,00 kr
    4.190,00 kr
    1 * 1 Items
       4.190,00 kr
  • DIVECHAM-8000
    CoolSafe™ chambers, aluminium
    CoolSafe™ chambers, aluminium
    1,5 ml tubes
    80
    210×67×32 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 3.690,00 kr
    3.690,00 kr
    1 * 1 Items
       3.690,00 kr
Cool bricks
Produktinformation
  • Til
    Ant. huller
    Dimensioner
    Tilgængelighed
    Price
  • DIVEBRIK-2501
    Cool brick 1 °C
    Cool brick 1 °C
    0,2/0,5 and 1,5 ml tubes
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 661,00 kr
    661,00 kr
    1 * 1 Items
       661,00 kr
  • DIVEBRIK-1520
    Cool brick -10 °C
    Cool brick -10 °C
    0,2/0,5/1,5 and 5 ml tubes
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 859,00 kr
    859,00 kr
    1 * 1 Items
       859,00 kr
  • DIVEBRIK-1501
    Cool brick for 1 °C
    Cool brick for 1 °C
    5 ml tubes
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 681,00 kr
    681,00 kr
    1 * 1 Items
       681,00 kr
CoolSafe systems complete
Produktinformation
  • Til
    Ant. huller
    Dimensioner
    Tilgængelighed
    Price
  • DIVECSAF-1000
    CoolSafe™ systems, including CoolSafe box with lid, cooling chamber and each one cool brick 1 °C and -10 °C
    CoolSafe™ systems, including CoolSafe box with lid, cooling chamber and each one cool brick 1 °C and -10 °C
    0,2 ml PCR plates or tubes
    96 in center (0,2 ml), 10 on side (4 for 1,5 ml tubes/6 for 0,5 ml tubes)
    140×216×165 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 6.830,00 kr
    6.830,00 kr
    1 * 1 Items
       6.830,00 kr
  • DIVECSAF-2000
    CoolSafe™ systems, including CoolSafe box with lid, cooling chamber and each one cool brick 1 °C and -10 °C
    CoolSafe™ systems, including CoolSafe box with lid, cooling chamber and each one cool brick 1 °C and -10 °C
    0,5 ml tubes
    91
    140×216×165 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 6.630,00 kr
    6.630,00 kr
    1 * 1 Items
       6.630,00 kr
  • DIVECSAF-3000
    CoolSafe™ systems, including CoolSafe box with lid, cooling chamber and each one cool brick 1 °C and -10 °C
    CoolSafe™ systems, including CoolSafe box with lid, cooling chamber and each one cool brick 1 °C and -10 °C
    1,5 ml tubes
    48
    140×216×165 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 5.770,00 kr
    5.770,00 kr
    1 * 1 Items
       5.770,00 kr
  • DIVECSAF-3050
    CoolSafe™ systems, including CoolSafe box with lid, cooling chamber and each one cool brick 1 °C and -10 °C
    CoolSafe™ systems, including CoolSafe box with lid, cooling chamber and each one cool brick 1 °C and -10 °C
    1,5 ml cryogenic tubes
    55
    140×216×165 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 5.770,00 kr
    5.770,00 kr
    1 * 1 Items
       5.770,00 kr
  • DIVECSAF-4000
    CoolSafe™ systems, including CoolSafe box with lid, cooling chamber and each one cool brick 1 °C and -10 °C
    CoolSafe™ systems, including CoolSafe box with lid, cooling chamber and each one cool brick 1 °C and -10 °C
    5 ml (12×75 mm) tubes
    32
    140×216×165 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 6.280,00 kr
    6.280,00 kr
    1 * 1 Items
       6.280,00 kr
  • DIVECSAF-5000
    CoolSafe™ systems, including CoolSafe box with lid, cooling chamber and each one cool brick 1 °C and -10 °C
    CoolSafe™ systems, including CoolSafe box with lid, cooling chamber and each one cool brick 1 °C and -10 °C
    0,2/0,5 and 1,5 ml tubes
    79 (20 for 1,5 ml/35 for 0,5 ml/24 for 0,2 ml)
    140×216×165 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 5.920,00 kr
    5.920,00 kr
    1 * 1 Items
       5.920,00 kr