Orders LinkContactUsLinkComponent
Centrifugerør
Centrifugerør
30 ml, 24×95 mm, uden cap
  SEMA1567
 :   SEMADENI
Centrifugerør
  SEMA1567
 :  SEMADENI
Centrifugerør
Centrifugerør
30 ml, 24×95 mm, uden cap
kr52.90
1 * 1 Items
PP, clear.
  • Stable
  • Autoclavable
  • Temperature resistant up to 130 °C
  • Excellent chemical resistance
Round bottom with rim.
  • Lukkestørrelse:
    uden cap
  • Ø×L:
    24×95 mm
  • Kapacitet:
    30 ml
  • Seq:
    01