Orders LinkContactUsLinkComponent
Examination gloves, latex, Mutexil
Examination gloves, latex, Mutexil
Leverandør:   MUTEXIL
Examination gloves, latex, Mutexil
Leverandør:  MUTEXIL
Certifikater
Examination gloves, latex, Mutexil
4 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
These disposable gloves are suitable for use in medical environments, for food processing and in laboratories.
  • Non sterile, powder-free, smooth finish
  • Supplied in convenient dispenser boxes
Certifications: EN 455; AQL 1,5
Food contact approved
Specifications for Product Family
Specifikationer
  • Catalog No:
  • MAKA8883150/S
  • MAKA8883150/M
  • MAKA8883150/L
  • MAKA8883150/XL
  • Model:
  • Mutexil
  • Mutexil
  • Mutexil
  • Mutexil
  • Ambidextrous/Hånd-specifik:
  • Ambidextrous
  • Ambidextrous
  • Ambidextrous
  • Ambidextrous
  • Engangs/Genbrugelig:
  • Engangs
  • Engangs
  • Engangs
  • Engangs
  • Med pudder/pudderfri:
  • Pudderfri
  • Pudderfri
  • Pudderfri
  • Pudderfri
  • Overflade:
  • Smooth
  • Smooth
  • Smooth
  • Smooth
  • EN norm:
  • EN 455
  • EN 455
  • EN 455
  • EN 455
  • Godkendt til fødevarekontakt:
  • +
  • +
  • +
  • +
Specifikationer
Product Family Options
Produktinformation
  • Handske størrelse
    Farve
    Pakket
    Tilgængelighed
    Price
  • S
    ufarvet
    100/box
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 83,50 kr
    83,50 kr
    1 * 100 Items
       83,50 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MAKA8883150/S
    Model
    Mutexil
    Ambidextrous/Hånd-specifik
    Ambidextrous
    Engangs/Genbrugelig
    Engangs
    Med pudder/pudderfri
    Pudderfri
    Overflade
    Smooth
    EN norm
    EN 455
    Godkendt til fødevarekontakt
    +
  • M
    ufarvet
    100/box
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 83,50 kr
    83,50 kr
    1 * 100 Items
       83,50 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MAKA8883150/M
    Model
    Mutexil
    Ambidextrous/Hånd-specifik
    Ambidextrous
    Engangs/Genbrugelig
    Engangs
    Med pudder/pudderfri
    Pudderfri
    Overflade
    Smooth
    EN norm
    EN 455
    Godkendt til fødevarekontakt
    +
  • L
    ufarvet
    100/box
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 83,50 kr
    83,50 kr
    1 * 100 Items
       83,50 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MAKA8883150/L
    Model
    Mutexil
    Ambidextrous/Hånd-specifik
    Ambidextrous
    Engangs/Genbrugelig
    Engangs
    Med pudder/pudderfri
    Pudderfri
    Overflade
    Smooth
    EN norm
    EN 455
    Godkendt til fødevarekontakt
    +
  • XL
    ufarvet
    100/box
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 83,50 kr
    83,50 kr
    1 * 100 Items
       83,50 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MAKA8883150/XL
    Model
    Mutexil
    Ambidextrous/Hånd-specifik
    Ambidextrous
    Engangs/Genbrugelig
    Engangs
    Med pudder/pudderfri
    Pudderfri
    Overflade
    Smooth
    EN norm
    EN 455
    Godkendt til fødevarekontakt
    +