Orders LinkContactUsLinkComponent
Measuring scoops
Measuring scoops
25 ml, 135 mm, hvid
Katalog # DELT191058
Leverandør:   DELTALAB
Measuring scoops
Katalog # DELT191058
Leverandør:  DELTALAB
Measuring scoops
25 ml, 135 mm, hvid
Price
17,20 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
PP, white.
Specifikationer
  • Kapacitet:
    25 ml
  • Farve:
    hvid
  • Længde:
    135 mm