Orders LinkContactUsLinkComponent
O-ring seals for flat flanges, Quickfit®
Leverandør:   SciLabware
O-ring seals for flat flanges, Quickfit®
Leverandør:  SciLabware
Certifikater
O-ring seals for flat flanges, Quickfit®
O-ring seals for flat flanges, Quickfit®
2 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
PTFE, white.
  • Excellent chemical resistance
  • Excellent temperature resistance
  • Forms tight seal with flat flange joints
For use with Quickfit® flat flange jointed glassware.
Product Family Options
Produktinformation
  • Til
    Vægtykkelse
    Tilgængelighed
    Price
  • Flat flanges, flange bore 75 mm
    0,5 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 252,00 kr
    252,00 kr
    1 * 1 Items
       252,00 kr
  • Flat flanges, flange bore 100 mm
    0,5 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 324,00 kr
    324,00 kr
    1 * 1 Items
       324,00 kr