Orders LinkContactUsLinkComponent
Double spatulas
 :   BOCHEM
Double spatulas
 :  BOCHEM
Double spatulas
Double spatulas
Double-ended spatulas made of pure nickel (99,5%).
Product Family Options
  • Længde
    Klinge længde
    Bladbredde
  • 130 mm
    40 mm
    9 mm
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 393,00 kr
    393,00 kr
    1 * 1 Items
       393,00 kr
  • 150 mm
    45 mm
    9 mm
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 397,00 kr
    397,00 kr
    1 * 1 Items
       397,00 kr
  • 185 mm
    50 mm
    9 mm
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 436,00 kr
    436,00 kr
    1 * 1 Items
       436,00 kr
  • 210 mm
    55 mm
    11 mm
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 427,00 kr
    427,00 kr
    1 * 1 Items
       427,00 kr
  • 250 mm
    60 mm
    11 mm
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 451,00 kr
    451,00 kr
    1 * 1 Items
       451,00 kr