Orders LinkContactUsLinkComponent
Sample storage convenience kits
Sample storage convenience kits
Certifikater
Sample storage convenience kits
4 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
These sample storage unassembled convenience kits save time during sample preparation.
  • Solid top convenience kits include matched quantities of vials and screw caps with pre-assembled septa
  • Open top convenience kits contain shrink-wrapped vials and separately packaged caps and septa in polybags
Product Family Options
Convenience kit, clear
Produktinformation
  • Kapacitet
    Diameter×H
    Kasket inkluderet
    Låg type
    Hættemateriale
    Lågfarve
    Septum
    Tykkelse
    Tilgængelighed
    Price
  • NSCAB7990-2
    Convenience kits
    Convenience kits
    4,00 ml
    15×45 mm
    Yes
    Open top
    PP
    sort
    White PTFE/clear silicone
    0,01/0,05"
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 595,00 kr
    595,00 kr
    1 * 100 Items
       595,00 kr
  • NSCAB7990-3
    Convenience kits
    Convenience kits
    8,00 ml
    17×60 mm
    Yes
    Open top
    PP
    sort
    White PTFE/clear silicone
    0,01/0,05"
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 200 Items
    1 * 200 Items - 1.390,00 kr
    1.390,00 kr
    1 * 200 Items
       1.390,00 kr
  • NSCAB7990-12
    Convenience kits
    Convenience kits
    12,00 ml
    19×65 mm
    Yes
    Open top
    PP
    sort
    White PTFE/clear silicone
    0,01/0,05"
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 200 Items
    1 * 200 Items - 1.520,00 kr
    1.520,00 kr
    1 * 200 Items
       1.520,00 kr
  • NSCAB7990-4
    Convenience kits
    Convenience kits
    16,00 ml
    21×70 mm
    Yes
    Open top
    PP
    sort
    White PTFE/clear silicone
    0,01/0,05"
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 200 Items
    1 * 200 Items - 1.840,00 kr
    1.840,00 kr
    1 * 200 Items
       1.840,00 kr