Orders LinkContactUsLinkComponent
Cut resistant gloves, Sharpflex Latex
Leverandør:   HONEYWELL SAFETY
Cut resistant gloves, Sharpflex Latex
Leverandør:  HONEYWELL SAFETY
Certifikater
Cut resistant gloves, Sharpflex Latex
3 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
These gloves knitted from composite and para-aramid yarn features a blue crinkled latex coating on the palm.
  • Knitting technique provides the glove with excellent fit and high dexterity
  • Para-aramid yarn protects against contact heat and cuts
  • Plated polyamide inside: Limit the contact of the skin with composite fibre
  • Latex coating provides better grip and light thermal protection (up to 250 °C)
Ideal for handling heavy parts with high cut risks in humid and slippery environments. The gloves also provide light thermal protection (up to 250 °C).
Certifications: EN 388:2016 (2X42C), EN 407 (X2XXXX); Cat. II
Specifications for Product Family
Specifikationer
  • Catalog No:
  • DALL2232525/7
  • DALL2232525/9
  • DALL2232525/10
  • Model:
  • Latex
  • Latex
  • Latex
  • Ambidextrous/Hånd-specifik:
  • Hånd-specifik
  • Hånd-specifik
  • Hånd-specifik
  • Engangs/Genbrugelig:
  • Genanvendelig
  • Genanvendelig
  • Genanvendelig
  • Foringsmateriale:
  • Para-aramid
  • Para-aramid
  • Para-aramid
  • Overflade:
  • Crinkled coating on palm and fingertips
  • Crinkled coating on palm and fingertips
  • Crinkled coating on palm and fingertips
  • Manchet:
  • Strikket
  • Strikket
  • Strikket
  • EN norm:
  • EN 388:2016 (2X42C), EN 407 (X2XXXX)
  • EN 388:2016 (2X42C), EN 407 (X2XXXX)
  • EN 388:2016 (2X42C), EN 407 (X2XXXX)
Specifikationer
Product Family Options
Produktinformation
  • Handske størrelse
    Farve
    Længde
    Tilgængelighed
    Price
  • 7
    gul/blå
    250 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Par
    1 * 1 Par - 120,00 kr
    120,00 kr
    1 * 1 Par
       120,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    DALL2232525/7
    Model
    Latex
    Ambidextrous/Hånd-specifik
    Hånd-specifik
    Engangs/Genbrugelig
    Genanvendelig
    Foringsmateriale
    Para-aramid
    Overflade
    Crinkled coating on palm and fingertips
    Manchet
    Strikket
    EN norm
    EN 388:2016 (2X42C), EN 407 (X2XXXX)
  • 9
    gul/blå
    250 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Par
    1 * 1 Par - 120,00 kr
    120,00 kr
    1 * 1 Par
       120,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    DALL2232525/9
    Model
    Latex
    Ambidextrous/Hånd-specifik
    Hånd-specifik
    Engangs/Genbrugelig
    Genanvendelig
    Foringsmateriale
    Para-aramid
    Overflade
    Crinkled coating on palm and fingertips
    Manchet
    Strikket
    EN norm
    EN 388:2016 (2X42C), EN 407 (X2XXXX)
  • 10
    gul/blå
    250 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Par
    1 * 1 Par - 120,00 kr
    120,00 kr
    1 * 1 Par
       120,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    DALL2232525/10
    Model
    Latex
    Ambidextrous/Hånd-specifik
    Hånd-specifik
    Engangs/Genbrugelig
    Genanvendelig
    Foringsmateriale
    Para-aramid
    Overflade
    Crinkled coating on palm and fingertips
    Manchet
    Strikket
    EN norm
    EN 388:2016 (2X42C), EN 407 (X2XXXX)