Orders LinkContactUsLinkComponent
Cut resistant gloves, Sharpflex PU
Cut resistant gloves, Sharpflex PU
Leverandør:   HONEYWELL SAFETY
Cut resistant gloves, Sharpflex PU
Leverandør:  HONEYWELL SAFETY
Certifikater
Cut resistant gloves, Sharpflex PU
4 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
These gloves knitted from composite and para-aramid yarn features a black PU coating on the palm.
  • Knitting technique provides the glove with excellent fit and high dexterity
  • Para-aramid yarn protects against contact heat and cuts
  • Plated polyamide inside: Limit the contact of the skin with composite fiber
  • PU coating increases the abrasion resistance and allows use in slightly greasy environments
Ideal for handling heavy parts with high cut risks in dry and slightly greasy environments.
Certifications: EN 388:2016 (4X41C); Cat. II
Specifications for Product Family
Specifikationer
  • Catalog No:
  • DALL2232523/7
  • DALL2232523/8
  • DALL2232523/10
  • DALL2232523/11
  • Model:
  • PU
  • PU
  • PU
  • PU
  • Ambidextrous/Hånd-specifik:
  • Hånd-specifik
  • Hånd-specifik
  • Hånd-specifik
  • Hånd-specifik
  • Engangs/Genbrugelig:
  • Genanvendelig
  • Genanvendelig
  • Genanvendelig
  • Genanvendelig
  • Foringsmateriale:
  • Para-aramid
  • Para-aramid
  • Para-aramid
  • Para-aramid
  • Overflade:
  • Coating on palm and fingertips
  • Coating on palm and fingertips
  • Coating on palm and fingertips
  • Coating on palm and fingertips
  • Manchet:
  • Strikket
  • Strikket
  • Strikket
  • Strikket
  • EN norm:
  • EN 388:2016 (4X41C)
  • EN 388:2016 (4X41C)
  • EN 388:2016 (4X41C)
  • EN 388:2016 (4X41C)
Specifikationer
Product Family Options
Produktinformation
  • Handske størrelse
    Farve
    Længde
    Tilgængelighed
    Price
  • 7
    grøn/sort
    250 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Par
    1 * 1 Par
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    DALL2232523/7
    Model
    PU
    Ambidextrous/Hånd-specifik
    Hånd-specifik
    Engangs/Genbrugelig
    Genanvendelig
    Foringsmateriale
    Para-aramid
    Overflade
    Coating on palm and fingertips
    Manchet
    Strikket
    EN norm
    EN 388:2016 (4X41C)
  • 8
    grøn/sort
    250 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Par
    1 * 1 Par
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    DALL2232523/8
    Model
    PU
    Ambidextrous/Hånd-specifik
    Hånd-specifik
    Engangs/Genbrugelig
    Genanvendelig
    Foringsmateriale
    Para-aramid
    Overflade
    Coating on palm and fingertips
    Manchet
    Strikket
    EN norm
    EN 388:2016 (4X41C)
  • 10
    grøn/sort
    250 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Par
    1 * 1 Par
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    DALL2232523/10
    Model
    PU
    Ambidextrous/Hånd-specifik
    Hånd-specifik
    Engangs/Genbrugelig
    Genanvendelig
    Foringsmateriale
    Para-aramid
    Overflade
    Coating on palm and fingertips
    Manchet
    Strikket
    EN norm
    EN 388:2016 (4X41C)
  • 11
    grøn/sort
    250 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Par
    1 * 1 Par
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    DALL2232523/11
    Model
    PU
    Ambidextrous/Hånd-specifik
    Hånd-specifik
    Engangs/Genbrugelig
    Genanvendelig
    Foringsmateriale
    Para-aramid
    Overflade
    Coating on palm and fingertips
    Manchet
    Strikket
    EN norm
    EN 388:2016 (4X41C)