ContactUsLinkComponent
Chemical resistant gloves, Combi-Latex 403
undefined
Chemical resistant gloves, Combi-Latex 403
  • Catalog No:
  • KCHL403.9
  • KCHL403.10
  • Model:
  • 403
  • 403
  • Ambidextrous/Hånd-specifik:
  • Hånd-specifik
  • Hånd-specifik
  • Engangs/Genbrugelig:
  • Genanvendelig
  • Genanvendelig
  • Overflade:
  • Rough
  • Rough
  • Manchet:
  • Lang
  • Lang
  • EN norm:
  • EN 388:2016 (1121X), EN ISO 374-1 Type A (BKLMNO)
  • EN 388:2016 (1121X), EN ISO 374-1 Type A (BKLMNO)
Frequently Bought Together