Orders LinkContactUsLinkComponent
MS interface restrictors, QuickSwap
MS interface restrictors, QuickSwap
Leverandør:   AGILENT HEWLETT PACKARD
MS interface restrictors, QuickSwap
Certifikater
MS interface restrictors, QuickSwap
MS interface restrictors, QuickSwap
5 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Product Family Options
Produktinformation
  • Tilgængelighed
    Price
  • HEWLG3185-60361
    QuickSwap restrictor, I.Ø 0,092 mm
    QuickSwap restrictor, I.Ø 0,092 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 4 Items
    1 * 4 Items
  • HEWLG3185-60362
    QuickSwap restrictor, I.Ø 0,100 mm
    QuickSwap restrictor, I.Ø 0,100 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 4 Items
    1 * 4 Items - 1.470,00 kr
    1.470,00 kr
    1 * 4 Items
       1.470,00 kr
  • HEWLG3185-60363
    QuickSwap restrictor, I.Ø 0,110 mm
    QuickSwap restrictor, I.Ø 0,110 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 4 Items
    1 * 4 Items - 1.470,00 kr
    1.470,00 kr
    1 * 4 Items
       1.470,00 kr
  • HEWLG3185-60364
    QuickSwap restrictor, I.Ø 0,120 mm
    QuickSwap restrictor, I.Ø 0,120 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 4 Items
    1 * 4 Items
  • HEWLG3185-60300
    QuickSwap restrictor set includes (2×I.Ø 0,092/0,100/0,110/0,120 mm)
    QuickSwap restrictor set includes (2×I.Ø 0,092/0,100/0,110/0,120 mm)
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 2.650,00 kr
    2.650,00 kr
    1 * 1 Items
       2.650,00 kr