Orders LinkContactUsLinkComponent
Dishes, evaporating
Dishes, evaporating
Leverandør:   Agencinox
Dishes, evaporating
Leverandør:  Agencinox
Certifikater
Dishes, evaporating
Dishes, evaporating
6 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Made of stainless steel.
  • Excellent chemical resistance
  • Excellent temperature resistance
  • Easy to clean
Product Family Options
Evaporating dishes
Produktinformation
  • Kapacitet
    Højde
    Udv.Ø
    Tilgængelighed
    Price
  • 50 ml
    20 mm
    60 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 164,00 kr
    164,00 kr
    1 * 1 Items
       164,00 kr
  • 100 ml
    20 mm
    80 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 226,00 kr
    226,00 kr
    1 * 1 Items
       226,00 kr
Evaporating dishes, high
Produktinformation
  • Kapacitet
    Højde
    Udv.Ø
    Tilgængelighed
    Price
  • 125 ml
    35 mm
    70 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 323,00 kr
    323,00 kr
    1 * 1 Items
       323,00 kr
  • 250 ml
    45 mm
    85 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 426,00 kr
    426,00 kr
    1 * 1 Items
       426,00 kr
  • 500 ml
    55 mm
    110 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 501,00 kr
    501,00 kr
    1 * 1 Items
       501,00 kr
  • 1000 ml
    70 mm
    140 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 787,00 kr
    787,00 kr
    1 * 1 Items
       787,00 kr