Orders LinkContactUsLinkComponent
Sample container, with screw cap
Sample container, with screw cap
Leverandør:   DELTALAB
Sample container, with screw cap
Leverandør:  DELTALAB
Certifikater
Sample container, with screw cap
2 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Graduated containers made of PP or PS, with PE caps.
  • Good chemical resistance
  • Good temperature resistance
Advarsel: *Produktet/produkterne på denne side er uden for anvendelsesområdet for EU -direktiv 2019/904
Documents
Product Family Options
Produktinformation
  • Kapacitet
    Udv.Ø
    Højde
    Farve
    Materiale
    Tilgængelighed
    Price
  • 40 ml
    30 mm
    70 mm
    klar
    PS
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 416,00 kr
    416,00 kr
    1 * 100 Items
       416,00 kr
  • 40 ml
    30 mm
    70 mm
    klar
    PP, klar
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 800 Items
    1 * 800 Items - 3.350,00 kr
    3.350,00 kr
    1 * 800 Items
       3.350,00 kr