Orders LinkContactUsLinkComponent
Tissue processing cassettes, Histosette I
Tissue processing cassettes, Histosette I
Leverandør:   DELTALAB
Tissue processing cassettes, Histosette I
Leverandør:  DELTALAB
Certifikater
Tissue processing cassettes, Histosette I
3 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Made of acetal polymer. With one-piece integral lid. To lock the cassette, just snap apart the lid, turn it round and lock it into the base of the cassette.
  • Writing area at 30° angle
Documents
Product Family Options
Produktinformation
  • Farve
    Tilgængelighed
    Price
  • lyserød
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 500 Items
    1 * 500 Items - 889,00 kr
    889,00 kr
    1 * 500 Items
       889,00 kr
  • hvid
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 500 Items
    1 * 500 Items - 889,00 kr
    889,00 kr
    1 * 500 Items
       889,00 kr
  • gul
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 500 Items
    1 * 500 Items - 889,00 kr
    889,00 kr
    1 * 500 Items
       889,00 kr