Orders LinkContactUsLinkComponent
Test tubes, round bottom
Test tubes, round bottom
Leverandør:   DELTALAB
Test tubes, round bottom
Leverandør:  DELTALAB
Certifikater
Test tubes, round bottom
9 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Tubes are made of borosilicate or soda glass.
  • Good chemical resistance
  • Good temperature resistance
High quality of tubes is reflected in uniformity of wall thickness, diameter and height dimensions.
Documents
Product Family Options
Soda glass
Produktinformation
  • Kapacitet
    Længde
    Udv.Ø
    Vægtykkelse
    Ø indv.
    Tilgængelighed
    Price
  • 4 ml
    75 mm
    9,8 mm
    0,60 mm
    8,2 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1.000 Items
    1 * 1.000 Items - 820,00 kr
    820,00 kr
    1 * 1.000 Items
       820,00 kr
  • 6 ml
    75 mm
    11,6 mm
    0,60 mm
    10,2 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 250 Items
    1 * 250 Items - 266,00 kr
    266,00 kr
    1 * 250 Items
       266,00 kr
  • 22 ml
    150 mm
    16 mm
    0,70 mm
    13,6 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 250 Items
    1 * 250 Items - 555,00 kr
    555,00 kr
    1 * 250 Items
       555,00 kr
  • 28 ml
    150 mm
    18 mm
    0,85 mm
    15 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 250 Items
    1 * 250 Items - 732,00 kr
    732,00 kr
    1 * 250 Items
       732,00 kr
  • 34 ml
    150 mm
    20 mm
    0,85 mm
    17,2 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 570,00 kr
    570,00 kr
    1 * 100 Items
       570,00 kr
Borosilicate glass
Produktinformation
  • Kapacitet
    Længde
    Udv.Ø
    Vægtykkelse
    Ø indv.
    Tilgængelighed
    Price
  • 6 ml
    75 mm
    11,6 mm
    0,60 mm
    10,2 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 250 Items
    1 * 250 Items - 334,00 kr
    334,00 kr
    1 * 250 Items
       334,00 kr
  • 10 ml
    100 mm
    12,7 mm
    0,60 mm
    11,1 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 250 Items
    1 * 250 Items - 433,00 kr
    433,00 kr
    1 * 250 Items
       433,00 kr
  • 15 ml
    100 mm
    15,8 mm
    0,60 mm
    14 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1.000 Items
    1 * 1.000 Items - 2.580,00 kr
    2.580,00 kr
    1 * 1.000 Items
       2.580,00 kr
  • 22 ml
    150 mm
    16 mm
    0,70 mm
    13,6 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 250 Items
    1 * 250 Items - 668,00 kr
    668,00 kr
    1 * 250 Items
       668,00 kr