Orders LinkContactUsLinkComponent
Test tubes,with screw thread
Test tubes,with screw thread
Leverandør:   DELTALAB
Test tubes,with screw thread
Leverandør:  DELTALAB
Certifikater
Test tubes,with screw thread
6 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
These screw threaded glass tubes are made of borosilicate or soda glass.
  • Polypropylene caps are designed for the round bottom tubes
  • Aluminium caps are designed for flat bottom tubes
  • Resistant to 4000 min⁻¹
Leveringsinformation: Supplied in small quantities per case for a more convenient use in laboratory. Tubes are supplied without caps.
Documents
Product Family Options
Round bottom
Produktinformation
  • Kapacitet
    Længde
    Udv.Ø
    Gevind
    Vægtykkelse
    Ø indv.
    Tilgængelighed
    Price
  • 5 ml
    100 mm
    12,8 mm
    13-415
    1,0 mm
    10,7 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1.000 Items
    1 * 1.000 Items - 5.440,00 kr
    5.440,00 kr
    1 * 1.000 Items
       5.440,00 kr
  • 11 ml
    100 mm
    16 mm
    15-415
    1,05 mm
    14 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1.000 Items
    1 * 1.000 Items - 7.270,00 kr
    7.270,00 kr
    1 * 1.000 Items
       7.270,00 kr
  • 14 ml
    125 mm
    16 mm
    15-415
    1,05 mm
    14 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 250 Items
    1 * 250 Items - 2.470,00 kr
    2.470,00 kr
    1 * 250 Items
       2.470,00 kr
  • 18 ml
    150 mm
    16 mm
    15-415
    1,05 mm
    14 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 250 Items
    1 * 250 Items - 2.730,00 kr
    2.730,00 kr
    1 * 250 Items
       2.730,00 kr
  • 34 ml
    125 mm
    20 mm
    18-415
    1,15 mm
    17,7 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 125 Items
    1 * 125 Items
Flat bottom
Produktinformation
  • Kapacitet
    Længde
    Udv.Ø
    Gevind
    Vægtykkelse
    Ø indv.
    Tilgængelighed
    Price
  • 24 ml
    17,8 mm
    15-415
    1,05 mm
    14,2 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 252 Items
    1 * 252 Items - 1.570,00 kr
    1.570,00 kr
    1 * 252 Items
       1.570,00 kr
Accessories
Produktinformation
  • Katalog #
    Materiale
    Gevind
    Tilgængelighed
    Price
  • DELT617000
    aluminium
    15-415
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 500 Items - 1.860,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Materiale
    Gevind
    Tilgængelighed
    Price
  • DELT617300
    PP
    18-415
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 500 Items - 1.550,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Materiale
    Gevind
    Tilgængelighed
    Price
  • DELT617200
    PP
    15-415
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1.000 Items - 1.930,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Materiale
    Gevind
    Tilgængelighed
    Price
  • DELT617100
    PP
    13-415
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1.000 Items - 1.970,00 kr