Orders LinkContactUsLinkComponent
Digital block reactor, DRB 200
Leverandør:   Hach
Digital block reactor, DRB 200
Leverandør:  Hach
Certifikater
Digital block reactor, DRB 200
Digital block reactor, DRB 200
4 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Digital block heaters which can hold one or two heating blocks, units allow cuvettes and reaction vessels to be digested at identical or different temperatures and time settings. Heating blocks enable cuvettes and reaction vessels to be digested at identical or different temperatures and time settings.
  • Pre-programmed for all standard digestions and freely programmable for user-specific digestions
  • Temperature stability
  • Excellent reproducibility
  • Simple handling, easy and safe to operate
  • Large, easily readable display and one-key operation for standard digestions
Documents
Product Family Options
Produktinformation
  • Model
    Ant. huller
    Antal blokke
    Temperaturområde
    Temp. stabilitet
    B×D×H
    Vægt
    Tilgængelighed
    Price
  • DRB 200-1
    9×16 mm Ø
    2×20 mm Ø
    1
    +37...+150 °C
    ±1 °C
    250×310×145 mm
    2 kg
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 11.800,00 kr
    11.800,00 kr
    1 * 1 Items
       11.800,00 kr
  • DRB 200-1
    15×16 mm Ø
    +37...+150 °C
    ±1 °C
    250×310×145 mm
    2 kg
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 11.800,00 kr
    11.800,00 kr
    1 * 1 Items
       11.800,00 kr
  • DRB 200-2
    21×16 mm Ø
    4×20 mm Ø
    2
    +37...+150 °C
    ±1 °C
    250×310×145 mm
    2,8 kg
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 22.640,00 kr
    22.640,00 kr
    1 * 1 Items
       22.640,00 kr
  • DRB 200-2
    30×16 mm Ø
    (15 on each of the 2 blocks)
    2
    +37...+150 °C
    ±1 °C
    250×310×145 mm
    2,8 kg
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 22.640,00 kr
    22.640,00 kr
    1 * 1 Items
       22.640,00 kr